品質水準
光学活性
[α]20/D +95°, c = 1 in methanol: methylene chloride (1:1)(lit.)
色
white
溶解性
H2O: 0.8 mg/mL
ethanol: 23 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
InChI Key
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , PRL(5617)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 鳥キンカチョウを用いたD2アゴニストとして
- マウスを用いたPrl分泌阻害剤に
- プラナリアを用いた運動の阻害に
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2134-250MG:
B2134-VAR:
B2134-BULK:
B2134-100MG:
B2134-25MG:
B2134-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)