Merck
G4753
Sigma-Aldrich
グリセオフルビン
from Penicillium griseofulvum, 97.0-102.0%
別名:
(2S)-trans-7-クロロ-2',4,6-トリメトキシ-6'-メチルスピロ(ベンゾフラン-2[3H],1'-[2]シクロヘキセン)-3,4'-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClO6
CAS番号:
分子量:
352.77
Beilstein:
95226
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Penicillium griseofulvum
品質水準
アッセイ
97.0-102.0%
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
InChI Key
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
抗真菌剤。作用機序:有糸分裂紡錘体構造を破壊して、核分裂を阻害します。ヒト癌化細胞株においてアポトーシスを誘導します
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G4753-BULK:
G4753-50G:
G4753-VAR:
G4753-25G:
G4753-5G:
G4753-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Griseofulvin inhibits fungal mitosis.
K Gull et al.
Nature, 244(5414), 292-294 (1973-07-27)
Dulal Panda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(28), 9878-9883 (2005-06-30)
The antifungal drug griseofulvin inhibits mitosis strongly in fungal cells and weakly in mammalian cells by affecting mitotic spindle microtubule (MT) function. Griseofulvin also blocks cell-cycle progression at G(2)/M and induces apoptosis in human tumor cell lines. Despite extensive study
Marc S Raab et al.
Cancer research, 72(20), 5374-5385 (2012-09-04)
In contrast to normal cells, malignant cells are frequently aneuploid and contain multiple centrosomes. To allow for bipolar mitotic division, supernumerary centrosomes are clustered into two functional spindle poles in many cancer cells. Recently, we have shown that griseofulvin forces
S Knasmüller et al.
Critical reviews in toxicology, 27(5), 495-537 (1997-11-05)
Griseofulvin (GF) has been in use for more than 30 years as a pharmaceutical drug in humans for the treatment of dermatomycoses. Animal studies give clear evidence that it causes a variety of acute and chronic toxic effects, including liver
Aditya K Gupta et al.
Pediatric dermatology, 30(1), 1-6 (2012-09-22)
Two oral antifungal agents, griseofulvin and terbinafine, have regulatory approval in the United States, but it is unknown whether one has superior overall efficacy. Genus-specific differences in efficacy are believed to exist for the two agents. It is not clear