アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
ethanol: 24 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
room temp
SMILES記法
OC1(CCN(CC1)Cc2c[nH]c3ccccc23)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C20H21ClN2O/c21-17-7-5-16(6-8-17)20(24)9-11-23(12-10-20)14-15-13-22-19-4-2-1-3-18(15)19/h1-8,13,22,24H,9-12,14H2
InChI Key
LLBLNMUONVVVPG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L135-BULK:
L135-VAR:
L135-10MG:
L135-IP:
L135-50MG:
試験成績書(COA)