Merck
SU860095
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
詳細
durometer: 45° shore A
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 100 ea
セプタム直径×厚み
11 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 11 mm
適合性
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Recommended for: CTC PAL, TriPlus autosamplers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SU8600954061832324968