アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@@H](COC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)O2
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI Key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00247-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)