Merck
PHL85729
シクロアルテノール
phyproof® Reference Substance
別名:
(3S,5R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17((R)-1,5-ジメチル-ヘキサ-4-エニル)-4,4,13,14-テトラメチル-テトラデカヒドロ-シクロプロパ[9,10]シクロペンタ[a]フェナントレン-3-オール, 9,19-シクロ-24-ラノステン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
Beilstein:
2224850
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]3([C@]4([C@H]([C@]5([C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC4)C)C)CC2)C3)CC1)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)9-8-10-21(3)22-13-15-28(7)24-12-11-23-26(4,5)25(31)14-16-29(23)19-30(24,29)18-17-27(22,28)6/h9,21-25,31H,8,10-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24+,25+,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
ONQRKEUAIJMULO-YBXTVTTCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: sambucus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85729-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL85729-5MG4061842430642