Merck
PHL85719
Aloeresin D
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H32O11
CAS番号:
分子量:
556.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4c(c(cc3OC)C)C(=O)C=C(O4)C[C@H](O)C)OC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)O)O)CO
InChI
1S/C29H32O11/c1-14-10-20(37-3)24(27-23(14)19(33)12-18(38-27)11-15(2)31)28-29(26(36)25(35)21(13-30)39-28)40-22(34)9-6-16-4-7-17(32)8-5-16/h4-10,12,15,21,25-26,28-32,35-36H,11,13H2,1-3H3/b9-6+/t15-,21-,25-,26+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
OUGNWRCWQLUXHX-ACWXGELRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85719-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL85719-10MG4061842430598