Merck
SML0054
Sigma-Aldrich
Schizandrin
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi アルコール A, Wuweizichun A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O7
CAS番号:
分子量:
432.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 75 to 95°, c = 1 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: ≥13 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
InChI Key
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Schizandrin(シザンドリン)は、酸化ストレス関連細胞シグナル伝達研究に使用されることがあります。
生物化学的/生理学的作用
シザンドリンは、抗酸化作用や抗炎症作用にかかわる複数の生物学的特性を有する天然物です。ROSの形成を低下させ、アポトーシス過程と酸化ストレスのミトコンドリア経路を阻害します。また、肝保護、抗腫瘍性、抗ウイルス性、抗健忘といった作用が報告されており、グルタミン酸による神経毒性に対する神経保護作用があることもわかっています。
抗酸化物質;抗炎症性物質;酸化ストレスを低下させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0054-BULK:
SML0054-50MG:
SML0054-VAR:
SML0054-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Ju-Xian Song et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(3), 435-443 (2010-08-27)
Aggregated beta-amyloid (Aβ) and elevated plasma levels of homocysteine have been implicated as critical factors in the pathogenesis of Alzheimer's disease. The neuroprotective effects and possible mechanism of four structurally similar dibenzocyclooctadiene lignans (namely schisandrin, schisantherin A, schisandrin B and
Di Hu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, 721721-721721 (2012-07-26)
In the present study, we examined the effect of schisandrin (SCH) of Schisandra chinensis on the amyloid-beta(1-42)- (Aβ(1-42)-) induced memory impairment in mice and elucidated the possible antioxidative mechanism. Mice were intracerebroventricular (i.c.v.) injected with the aggregated Aβ(1-42) and then
Meng-Shiou Lee et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(1), 354-372 (2012-12-29)
Glutamate-induced excitotoxicity has been implicated in a variety of neuronal degenerative disorders. In the present study, we investigated the possible neuroprotective effects of schizandrin against apoptosis of primary cultured rat cortical cells induced by glutamate. Glutamate (10 μM) administered for
Fan-Yu Meng et al.
Organic letters, 13(6), 1502-1505 (2011-02-23)
Schiglautone A (1), a unique 6/7/9-fused tricyclic carbon backbone triterpenoid, was isolated from the stems of Schisandra glaucescens. Its structure was determined on the basis of spectroscopic analysis and single-crystal X-ray crystallography. A hypothetical biosynthetic pathway of 1 was postulated.
Seung-Il Jeong et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(3-4), 1045-1053 (2011-12-06)
High glucose (HG) is the underlying factor contributing to long term complication of diabetes mellitus. Reactive oxygen species (ROS) have been postulated as a unifying mechanism for HG-induced complications. NADPH oxidase, producing superoxide anion, is the main source of ROS