Merck
PHL89695
ゴッシピン
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,7,8-ヘキサヒドロキシフラボン 8-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O13
CAS番号:
分子量:
480.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
InChI Key
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Gossypin is an anti-inflammatory pentahydroxyflavone glucoside isolated from Hibiscus vitifolius that is used as an herbal remedy for diabetes, jaundice, and inflammation. Gossypin potently inhibits human cancer cell proliferation, including melanoma and glioma cells. Gossypin directly binds and inhibits BRAFV600E and CDK4 kinases, and also regulates Chk1 and Cdc25C in U251 glioma cells.
Gossypin is an anti-inflammatory pentahydroxyflavone glucoside that directly binds and inhibits BRAFV600E and CDK4 kinases.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89695-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)