Merck
PHL83501
Ginkgetin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′′′,7′′-Dimethylamentoflavone, Amentoflavone 4′′′,7′′-dimethyl ether, Ginkgotin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H22O10
CAS番号:
分子量:
566.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)O)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)OC)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-10-20(34)30-23(37)13-27(41-28(30)11-18)16-5-8-25(40-2)19(9-16)29-21(35)12-22(36)31-24(38)14-26(42-32(29)31)15-3-6-17(33)7-4-15/h3-14,33-36H,1-2H3
InChI Key
AIFCFBUSLAEIBR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83501-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meng Wang et al.
BioMed research international, 2020, 8887982-8887982 (2021-01-12)
Although the combination of Zingiberis rhizoma (ZR) and Coptidis rhizoma (CR) is a classic traditional Chinese medicine-based herbal pair used for its antitumor effect, the material basis and underlying mechanisms are unclear. Here, a network pharmacology approach was used to