Merck
PHL82641
Quercetin 3,3′,4′,7-tetramethylether
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,7-Tetramethylquercetin, 5-Hydroxy 3,3′,4′,7-tetramethoxyflavone, Retusin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O7
CAS番号:
分子量:
358.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-8-12(20)16-15(9-11)26-18(19(25-4)17(16)21)10-5-6-13(23-2)14(7-10)24-3/h5-9,20H,1-4H3
InChI Key
HHGPYJLEJGNWJA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82641-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)