About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1c(O)cc2OC(=C(OC)C(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-16-10(19)7-11-12(13(16)20)14(21)17(23-2)15(24-11)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18-20H,1-2H3
InChI Key
DDNPCXHBFYJXBJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00102-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
F R van Heerden et al.
Fitoterapia, 71(5), 602-604 (2001-07-14)
The major leaf flavonoid of Dodonaea angustifolia, an important South African traditional medicine, has been identified as 5,7,4'-trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone (1).