Merck
SMB00522
Sigma-Aldrich
5,6,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone
≥85% (LC/MS-UV)
別名:
5,6,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O6
CAS番号:
分子量:
300.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥85% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
InChI Key
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural prodcut derived from plant source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)