Merck
PHL83533
Quercetin 3-O-β-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
別名:
Quercetin 3-O-β-gentiobioside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-gentiobioside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O17
CAS番号:
分子量:
626.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3[c](c4c([o]c3c5cc(c(cc5)O)O)cc(cc4O)O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83533-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)