Merck
PHL80987
Tricin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-Trihydroxy 3′,5′-dimethoxyflavone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)17(14)21)12-7-11(20)16-10(19)5-9(18)6-13(16)24-12/h3-7,18-19,21H,1-2H3
InChI Key
HRGUSFBJBOKSML-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80987-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Grace Gar-Lee Yue et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-23)
Tricin, a flavone isolated from rice bran, has been shown to be chemopreventive in a colorectal cancer (CRC) mouse model. This study aimed to illustrate the inhibitory activities of tricin in colon cancer cells and in a metastatic CRC mouse