Merck
PHL84205
Chikusetsusaponin IVa
phyproof® Reference Substance
別名:
Calenduloside F, Momordin IIb, Oleanolic acid 3-glucuronide 28-glucoside, Silphioside G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H66O14
CAS番号:
分子量:
794.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C42H66O14/c1-37(2)14-16-42(36(52)56-34-30(48)27(45)26(44)22(19-43)53-34)17-15-40(6)20(21(42)18-37)8-9-24-39(5)12-11-25(38(3,4)23(39)10-13-41(24,40)7)54-35-31(49)28(46)29(47)32(55-35)33(50)51/h8,21-32,34-35,43-49H,9-19H2,1-7H3,(H,50,51)/t21-,22-,23?,24?,25?,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32+,34+,35-,39+,40-,41-,42+/m1/s1
InChI Key
YOSRLTNUOCHBEA-LSYFXOIVSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84205-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)