Merck
PHL85731
Darutoside
phyproof® Reference Substance
別名:
(2R,4aS,4bR,7S,10aS)-7-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,1,4a,7-tetramethyl-2-phenanthrenyl-β-D-glucopyranoside, Darutigenol 3-β-D-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44O8
CAS番号:
分子量:
484.62
Beilstein:
6542518
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@](CCC4=C[C@]([C@@H](O)CO)(C)CC[C@]43[H])([H])C2(C)C
InChI
1S/C26H44O8/c1-13-9-17-14(2)18(33-24-23(32)22(31)21(30)19(11-27)34-24)6-8-26(17,4)16-5-7-25(3,10-15(13)16)20(29)12-28/h10,13-14,16-24,27-32H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17+,18?,19-,20+,21-,22+,23-,24?,25+,26-/m1/s1
InChI Key
OJRJAOXVGPMJAP-XOQGPCJVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85731-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)