Merck
PHL89745
オリドニン
phyproof® Reference Substance
別名:
7a,20-エポキシ-1a,6b,7,14-テトラヒドロキシ-カウラ-16-エン-15-オン, イソドノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O6
CAS番号:
分子量:
364.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@]2([C@]43[C@H]([C@]5([C@H]([C@@H]2O)C(CC[C@@H]5O)(C)C)C1)CC[C@H]([C@H]4O)C(=C)C3=O)O
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
InChI Key
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
オリドニンは強力な抗腫瘍活性を有し、オンコプロテインAEを標的分子としています。
オリドニンは強力な抗腫瘍活性を有しています。オリドニンの標的分子はオンコプロテインAE(AML1-ETO)です。AEを保有している白血病細胞では、オリドニン曝露によって内在性アポトーシス経路の活性化やカスパーゼ-3によるAEのD188部位での分解がおこり、アポトーシスが誘導されています。また、切断型AEを発現する白血病細胞を保有しているC57マウスでは、骨髄抑制や体重低下などの副作用を伴わずに寿命の延長がみられ、シトシンアラビノシドとの併用で相乗効果を発揮しています。さらに、t(8;21)転座を含むKasumi-1細胞を接種したヌードマウスでも腫瘍増殖の抑制が確認されています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89745-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL89745-10MG