Merck
PHL80473
(+)-ガルシニア酸
phyproof® Reference Substance
別名:
ガルシニアラクトン, (−)-ヒドロキシクエン酸ラクトン, (2S,3S)-3-ヒドロキシ-5-オキソテトラヒドロフラン-2,3-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O7
CAS番号:
分子量:
190.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1OC(=O)C[C@@]1(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O7/c7-2-1-6(12,5(10)11)3(13-2)4(8)9/h3,12H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,6+/m1/s1
InChI Key
PFHZIWAVXDSFTB-CVYQJGLWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80473-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)