Merck
PHL83259
Negundoside
phyproof® Reference Substance
別名:
(1S,4aS,7S,7aS)-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-7-hydroxy-1-[[2-O-(4-hydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-7-methyl-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 2′-p-Hydroxybenzoyl mussaenosidic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28O12
CAS番号:
分子量:
496.46
Beilstein:
5191699
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3OC(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)9-32-21(15(12)23)35-22-18(17(27)16(26)14(8-24)33-22)34-20(30)10-2-4-11(25)5-3-10/h2-5,9,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-8H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI Key
RFCSGMIUBXUYSE-KLZCBZFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83259-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)