Merck
PHL80653
Lavandulyl acetate
phyproof® Reference Substance
別名:
Lavandulol acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O2
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(CC=C(C)C)COC(C)=O)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3
InChI Key
HYNGAVZPWWXQIU-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80653-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)