Merck
09206
Supelco
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer
analytical standard
別名:
(±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O2
CAS番号:
分子量:
196.29
Beilstein:
3198769
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≤15% (γ-isomer, GC)
≥85% (α-isomer, GC)
≥90.0% (sum of isomers, GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.464-1.467
n20/D 1.465 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
InChI Key
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
09206-1ML:
09206-VAR:
09206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D