アッセイ
60.0-85.0% (GC)
形状
viscous liquid
組成
α-terpineol, 60.0-85.0%
β-terpineol, 0.5-13.0%
γ-terpineol, 10.0-25.0%
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.484
bp
213-218 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI Key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
包装
注意
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
プロトコル
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis