Merck
PHL80250
トリヒドロキシエチルルチン
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,4′,7-トリス[O-(2-ヒドロキシエチル)]ルチン, トロキセルチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H42O19
CAS番号:
分子量:
742.68
Beilstein:
4778232
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥80.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(OCCO)cc(O)c4C3=O)c5ccc(OCCO)c(OCCO)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C33H42O19/c1-14-23(38)26(41)28(43)32(49-14)48-13-21-24(39)27(42)29(44)33(51-21)52-31-25(40)22-17(37)11-16(45-7-4-34)12-20(22)50-30(31)15-2-3-18(46-8-5-35)19(10-15)47-9-6-36/h2-3,10-12,14,21,23-24,26-29,32-39,41-44H,4-9,13H2,1H3/t14-,21+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,32+,33-/m0/s1
InChI Key
IYVFNTXFRYQLRP-VVSTWUKXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
D-ガラクトースが誘発する酸化によるDNA損傷、それ以外の種類の酸化ストレスに対し、幅広い保護効果を示します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80250-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)