Merck
PHL10153
N-Caffeoyltyramine
phyproof®Reference Substance
別名:
N-trans-caffeoyltyramine, Typheramide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO4
CAS番号:
分子量:
299.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(CCNC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)cc1
InChI
1S/C17H17NO4/c19-14-5-1-12(2-6-14)9-10-18-17(22)8-4-13-3-7-15(20)16(21)11-13/h1-8,11,19-21H,9-10H2,(H,18,22)/b8-4+
InChI Key
VSHUQLRHTJOKTA-XBXARRHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis lycium
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL10153-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)