安全性情報
SRP0548
Sigma-Aldrich
CTLA4 (CD152), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD152, Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
42 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CTA4(1493)
詳細
Human secreted CTLA4, Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36- 162, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and with a C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using Avitag technology. MW = 42 kDa (monomer). Note: This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0548-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)