Merck
SMB00208
Sigma-Aldrich
N-trans-caffeoyltyramine
≥85% (LC/MS-ELSD)
別名:
Typheramide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO4
CAS番号:
分子量:
299.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥85% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(CCNC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)cc1
InChI
1S/C17H17NO4/c19-14-5-1-12(2-6-14)9-10-18-17(22)8-4-13-3-7-15(20)16(21)11-13/h1-8,11,19-21H,9-10H2,(H,18,22)/b8-4+
InChI Key
VSHUQLRHTJOKTA-XBXARRHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00208-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William Leonard et al.
Food chemistry, 346, 128606-128606 (2021-01-04)
The impact of extrusion at different barrel temperature and screw speed on the hempseed hull was investigated. The extrusion treatments showed significant (p < 0.05) increase in total phenolic content, proportion of free phenolic compounds, and DPPH and ABTS radical scavenging activities.