Merck
PHL83842
N-trans-p-Coumaroyltyramine
phyproof® Reference Substance
別名:
Paprazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO3
CAS番号:
分子量:
283.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H17NO3/c19-15-6-1-13(2-7-15)5-10-17(21)18-12-11-14-3-8-16(20)9-4-14/h1-10,19-20H,11-12H2,(H,18,21)/b10-5+
InChI Key
RXGUTQNKCXHALN-BJMVGYQFSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83842-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)