テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase: methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1653 psi (114 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV-VIS, 454 nm
injection: 5 μL
sample: V8 Splash® fruit juice was extracted with hexane, the extract dissolved 1:1 into ethanol for HPLC injection
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
Analysis was conducted using juice extract, detection via UV.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
V8 Splash is a registered trademark of CSC Brands, LP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)