製品名
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
不純物
<5 ppm (metals)
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
低分子とは、通常、分子量900ダルトン未満のイオンおよび化合物を指します。これらの化合物は、さまざまな化学的性質(修飾)を有するシリカ粒子またはモノリス型の固定相を主に用いるHPLC、UHPLCおよびLC-MSを用いて、効率よく分離することが可能です。
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
51569-U | 4061838529886 |
BP185 | 4061835275311 |
1310008-200MG | 4061833831229 |
PHL84120-50MG | 4061842109159 |
PHR3182-500MG | 4065266116939 |
H0800000 | 4061833811412 |