product name
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
テクニック
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
不純物
<5 ppm (metals)
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A validated UHPLC method for the determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts using an RP-Amide fused-core column.: This study demonstrates the application of the Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column for analyzing complex mixtures of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. The developed method was validated for precision, accuracy, and robustness, showing significant improvement in separation efficiency and analysis time compared to conventional columns. This method is particularly valuable for researchers focusing on phytochemical analysis and natural product chemistry (Fibigr et al., 2018).
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
A procedure for cleanup of green tea extracts provides low background and allowed for the analysis of more pesticides at lower levels than QuEChERS. Uses less solvents and no toluene.
緑茶抽出物のクリーンアップ手順によりバックグラウンドが低くなり、QuEChERSよりも低濃度でより多くの殺虫剤を分析できました。溶剤の使用量が減り、トルエンも不要です。
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction