Merck
G005230
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Gasoline Range Organics (GRO) on SLB®-5ms, Direct Injection
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (28476-U)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 150 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min., constant
injection: 0.5 μL, 50:1 split
liner: 2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample: EPA GRO Mix, 9 analytes at various concentrations in methanol (47577-U)
アプリケーション
environmental
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Methylpentane 1500 μg/mL
    Benzene 500 μg/mL
    2,2,4-Trimethylpentane 1500 μg/mL
    n-Heptane 500 μg/mL
    Toluene 1500 μg/mL
    Ethylbenzene 500 μg/mL
    m-Xylene 1000 μg/mL
    o-Xylene 1000 μg/mL
    1,2,4-Trimethylbenzene 1000 μg/mL
    すべて表示 (9)
ガードカラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)