Merck
G005101
GCによるプロリン メチル エステルエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL racemate in methanol
peak 1: L-proline methyl ester (N-TFA derivative)
peak 1: D-proline methyl ester (N-TFA derivative)
アプリケーション
food and beverages
life science and biopharma
アナリシスノート
Elution order reversal using the N-acetyl derivative.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)