Merck
639737
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-ヒドロキシ-L-プロリンメチルエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO5
CAS番号:
分子量:
245.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
92-96 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChI Key
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
639737-BULK:
639737-VAR:
639737-1G:
639737-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)