Merck
654000
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-ヒドロキシ-L-プロリンメチルエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO5
CAS番号:
分子量:
245.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
82-86 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
MZMNEDXVUJLQAF-YUMQZZPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654000-VAR:
654000-5G:
654000-BULK:
654000-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)