Merck
30681
Sigma-Aldrich
L-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (GC)
別名:
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.62
Beilstein:
4716932
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI Key
KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
30681-5G:
30681-BULK:
30681-VAR:
30681-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)