Merck
689491
Sigma-Aldrich
D-Proline methyl ester 塩酸塩
≥98.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
165.62
Beilstein:
4714125
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (AT)
形状
crystals
光学活性
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI Key
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689491-5G:
689491-BULK:
689491-VAR:
689491-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Boc-Phe-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15480
Boc-Phe-OH
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH