Merck
P7764
Sigma-Aldrich
L-Proline t-butyl ester
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2
CAS番号:
分子量:
171.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-Proline t-butyl ester,
アッセイ
≥98%
品質水準
フォーム
liquid
clear colorless to faint yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI Key
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
P7764-1G:
P7764-5G:
P7764-250MG:
P7764-VAR:
P7764-BULK:
P7764-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)