Merck
FAP80553
Metals in fruit products
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
グレード
reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Tin (Sn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)