certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
185 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI Key
RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
CRM80068-100MG:
CRM80068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)