安全性情報
CRM40569
Supelco
DBA Isocyanate Monomers Mix
certified reference material, in acetone (varied concentration), ampule of 1 mL
別名:
Dibutylamine Isocyanate Monomers Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
in acetone (varied concentration)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    ICA-DBA DERIVATIVE
    MIC-DBA DERIVATIVE
    EIC-DBA DERIVATIVE
    PIC-DBA DERIVATIVE
    PHI-DBA DERIVATIVE
    1,6-HDI-DBA DERIVATIVE
    2,4-TDI-DBA DERIVATIVE
    2,6-TDI-DBA DERIVATIVE
    4,4-MDI-DBA DERIVATIVE
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 1
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 2
    すべて表示 (11)
サンプル捕集
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM40569:4548173343266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Per Leanderson et al.
Archives of environmental & occupational health, 75(3), 159-164 (2019-05-10)
Pyrolysis of nitrogen containing biofuels generates isocyanic acid (ICA) and we here studied if ICA also is present in cauterization smoke. Air sampling was performed when animal technicians that had developed airway symptoms worked with dehorning. Tissue heated in a