安全性情報
CRM40606
Supelco
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
別名:
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
包装
ampule of 1 mL
濃度
in methanol (varied conc.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 2)
    IPDI-Isocyanurate-di-n-butylamine-d9 (Oligomers)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.9 °F - closed cup
引火点(℃)
9.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM40606:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)