About This Item
化学式:
(C6H5O)2CO
CAS番号:
分子量:
214.22
Beilstein:
1074863
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F - closed cup
引火点(℃)
168 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96957-VAR:
96957-100MG:
96957-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)