Merck
94961
Terbuthylazine Metabolite CSAA036479 hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-Hydroxy-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-aminotriazine hydrochloride, 2-[(4-Amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12ClN5O3
分子量:
249.65
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0 % (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94961-BULK:
94961-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)