Merck
32641
Supelco
S-メトラクロール代謝物CGA 368208
PESTANAL®, analytical standard
別名:
[(2-エチル-6-メチルフェニル)カルバモイル]メタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14NNaO4S
CAS番号:
分子量:
279.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
WWFKJLARXKHBKN-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208 may be used as a pestanal standard for the estimation of the analyte in surface water and groundwater samples using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM).
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32641-BULK:
32641-100MG:
32641-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)