製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
36-39 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(CC(C(OCC)=O)CC1=O)C1=C(C2CC2)O
InChI
1S/C13H16O5/c1-2-18-13(17)8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(16)7-3-4-7/h7-8,16H,2-6H2,1H3/b12-11-
InChI Key
RVKCCVTVZORVGD-QXMHVHEDSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37898-100MG-R:
37898-BULK-R:
37898-100MG:
37898-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック