Merck
95065
Supelco
Terbuthylazine Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
別名:
6-(tert-Butylamino)-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione, Terbuthylazine-TP MT23 (LM5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12N4O2
CAS番号:
分子量:
184.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Jan Code
95065-10MG:
95065-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)