Merck
854179-U
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
別名:
Magnetic Crimp Caps with Septa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole)
特徴
closure type crimp seal
open center
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 3.0 mm
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with Carlo Erba HS500/HS800
for use with Fisons HS500
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
854179-U4061832323114