Merck
SU860029
Supelco
ヘッドスペースバイアル, 平面瓶口, 平底
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (flat top)
特徴
closure type crimp top vial
flat bottom
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
容量
10 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)