Merck
Z292044
Supelco
アルミニウムクリンプシール(セプタムなし)、銀アルミニウム
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
別名:
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
silver aluminum
特徴
open center 9.5 mm opening
包装
pkg of 1000 ea
直径
20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp seal vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)